Learn More
Invitrogen™ Solución de ADN de esperma de salmón UltraPure™
Descripción
Includes
5 tubos solución de ADN de esperma de salmón (1 ml cada uno, 10 mg/ml)
La solución de ADN de esperma de salmón UltraPure™ es una solución cizallada lista para su uso que se utiliza directamente en la preparación de soluciones de hibridación y prehibridación.
- Preparada a partir de ADN de alta pureza extraído con fenol/cloroformo y de agua destilada y desionizada libre de desoxirribonucleasas (ADNasas) y ribonucleasas (ARNasas) (tratada con dietilpirocarbonato [DEPC]).
- A continuación, el ADN se corta a un tamaño medio de ≤2000 pb
- La concentración se ajusta a 10 mg/ml
- Se utiliza para bloquear la unión inespecífica de la sonda a la superficie de la membrana
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, análisis y purificación de ARN y ADN, genotipado y análisis de expresión génica, análisis de micromatrices, técnica Northern, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, técnica de Southern
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contenido: 5 tubos solución de ADN de esperma de salmón (1 ml cada uno, 10 mg/ml) El ADN de esperma de salmón UltraPure™ es estable durante 1 año a –20 °C. El producto tiene garantía durante 6 meses a partir de la fecha de compra, a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto. |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de la cromatina, electroforesis en gel de ácido nucleico, blotting |
| de control principal | Bloqueo de la hibridación no específica |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Tipo de producto | Solución de ADN de esperma de salmón |
| Cantidad | 5 x 1 ml |
| Tipo de reactivo | ADN de esperma de salmón |
| Condiciones de envío | Hielo seco |