Learn More
Invitrogen™ Solución SDS UltraPure™, 10 %
Descripción
La solución de SDS al 10 % UltraPure es una solución acuosa premezclada que contiene dodecilsulfato de sodio al 10 % (SDS). SDS es un desnaturalizante de proteínas utilizado en electroforesis en gel de poliacrilamida para determinaciones de peso molecular.
- Se utiliza para disociar complejos ácido nucleicos-proteínas en protocolos de extracción de ADN, para interrumpir las membranas celulares y para preparar soluciones de prehibridación e hibridación
- Embalaje sostenible
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, Análisis de expresiones génicas e identificación de genotipos, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, análisis de micromatrices, northern blot, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, southern blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de producto | Solución de SDS |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácido nucleico, blotting, extracción de ADN |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 4 x 100 mL |
| Tipo de reactivo | SDS |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |