Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
- Utilizado en la determinación del peso molecular de la proteína mediante la electroforesis de gel de poliacrilamida
- Se utiliza para interrumpir las paredes celulares y disociar los complejos de ácidos nucleicos y proteínas en los procedimientos de extracción de protocolos de ADN y ARN
Análisis y purificación de ARN y ADN, técnica Northern, transferencia y electroforesis en gel de ácido nucleico y técnica de Southern
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de producto | Dodecilsulfato de sodio |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción y purificación |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 500 g |
| Tipo de reactivo | SDS |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |