Learn More
Invitrogen™ SSC UltraPure™, 20X
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Descripción
SSC 20X UltraPure es una solución que se formula y usa en concentraciones que van de 0,2X a 20X, en función de la aplicación.
- Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en una caja Cubitainer™ apilable de 4 l/10 l
- SSC 20X UltraPure esterilizada mediante filtración contiene 3,0 M de NaCl y 0,3 M de citrato sódico con un pH de 7,0
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa
Análisis y purificación de ARN y ADN, genotipado y análisis de expresión génica, análisis de micromatrices, northern blot, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, southern blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Concentración | 20 X |
| Tipo de producto | SSC |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 4 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |