Learn More
Invitrogen™ Tampón TBE UltraPure™, 10X
Código de producto. 11508986
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Código de producto. 11508986
Marca: Invitrogen™ 15581028
Compatible con geles de agarosa
El tampón TBE 10X UltraPure es una solución filtrada estéril de 1 M de Tris, 0,9 M de ácido bórico y 0,01 M de EDTA que se emplea para preparar un tampón 1X de electroforesis con geles de poliacrilamida y agarosa.
  • El tampón TBE 10X UltraPure está disponible en un frasco de plástico de 1 l o caja Cubitainer™ de 10 l
  • Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa. Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Frasco
Compatibilidad del gel Geles de poliacrilamida, geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Tampón TBE
Cantidad 10 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.