Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TEMED
Acelerador más utilizado
Marca: Invitrogen™ 15524010
71.14 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 110-18-9 Peso : 0.12000kg Transport : UN number : 2372 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- Se utiliza para la polimerización de geles de acrilamida
Electroforesis en gel de acrilamida, purificación y análisis de ARN y ADN, fundición de gel, electroforesis e inmunotransferencia (blotting) en gel de ácidos nucleicos, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Conservar a entre 2 °C y 8 °C, en la oscuridad. | |
Ultrapuro™ | |
30 mL |
Electroforesis en gel | |
Tetrametiletilendiamina (TEMED) | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- UltraPure TEMED
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.