Learn More
Invitrogen™ Agarosa UltraPure™-1000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10460755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
10460755 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 10460755
Marca: Invitrogen™ 16550100
Includes
Bolsa de 100 g
La boquilla de fácil vertido reduce los derrames y la contaminación
La agarosa-1000 UltraPure es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en electroforesis de gel de agarosa. La agarosa 1000 UltraPure está específicamente formulada para la separación de fragmentos pequeños ( <1000 bp) de ADN, ARN y PCR de alta resolución. Esta agarosa de temperatura de fusión estándar puede resolver diferentes fragmentos de ADN en tan solo 10 pb de tamaño
  • Ideal para el análisis y la recuperación de fragmentos pequeños de ADN y ARN
  • La fuerte estructura de gel permite una mejor manipulación
  • Una mejor claridad permite una mayor visibilidad de los fragmentos
  • Envase mejorado: El embalaje sostenible y respetuoso con el medioambiente utiliza un 75 % menos de plástico que las botellas originales
  • Pruebas de rendimiento y calidad: El rendimiento de la agarosa 1000 UltraPure se evalúa para satisfacer especificaciones sobre aspecto, humedad, fuerza del gel, temperatura gelificante, temperatura de fusión, contenido de sulfatos, electroendosmosis y actividad de ADNasa y ARNasa. Intervalo de separación: De 50 bp a 1000 bp
Agarosa 10 000 Ultrapure (de cat. 16550-100) es un sustituto de la cat. cat. 10975-035.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 bolsa con 100 g de agarosa UltraPure™ de punto de fusión bajo. Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Agarosa
Intervalo de separación De 50 bp a 1 kb
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Punto de fusión Punto de fusión estándar
Línea de productos Ultrapuro
Cantidad 100 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente