Learn More
Invitrogen™ Agarosa de punto de fusión bajo UltraPure™
GREENER_CHOICE
La boquilla de fácil vertido reduce los derrames y la contaminación
Marca:  Invitrogen™ 16520100
397.20 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032744
  • 662.00€ / 100 g
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
La agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa. La agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow es perfecta para resolver fragmentos de ADN y ARN de más de 1.000 bp, así como para la recuperación de fragmentos de ácidos nucleicos tras la electroforesis, ya que se funde a 65,5 °C (por debajo del punto de fusión de la mayoría de ácidos nucleicos). La solución permanece en forma de líquido a 37 °C y se asienta rápidamente a temperaturas por debajo de 25 °C.
  • Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para aplicaciones rutinarias.
  • Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y menos roturas.
  • Perfecta para una serie de aplicaciones, como la manipulación en gel, el cultivo celular y de tejidos y los ensayos de placas virales.
  • También se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, como pruebas de Ouchterlony (ensayo de interacción antígeno-anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de cuantificación de antígenos).
  • Envase mejorado: El embalaje sostenible y respetuoso con el medio ambiente utiliza un 75 % menos de plástico que los frascos originales. Por lo tanto, se emplean menos materias primas y energía en la fabricación, y se generan menos residuos.
  • Pruebas de rendimiento y calidad: El rendimiento de la agarosa UltraPure se evalúa para satisfacer especificaciones sobre aspecto, humedad, fuerza del gel, temperatura gelificante, temperatura de fusión, contenido en sulfato, electroendosmosis y actividad de desoxirribonucleasa (ADNasa) y ribonucleasa (ARNasa).
  • Intervalo de separación: >1.000 bp.
Agarosa de punto de fusión bajo UltraPureLow (n.º de cat. 16520-100) es un sustituto de un artículo que se vendía previamente con el n.º de cat. 15517-022.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 bolsa que contiene 100 g de agarosa UltraPure™ de punto de fusión bajo. Almacenar a temperatura ambiente.
100 bp a >30 kb
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, electroforesis de proteínas, transferencia
Embalaje sostenible
Ultrapuro™
Temperatura ambiente
Agarosa
Polvo
Geles de agarosa
Punto de fusión bajo
100 g