Learn More
Invitrogen™ ARNt de levadura
Suministrado en forma liofilizada.
242.00€ - 383.00€
Especificaciones
Tipo de producto | ARNt de levadura |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
Tipo de reactivo | ARNt de levadura |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Para utilizar con (aplicación) | Portador para precipitación de ácidos nucleicos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11508736
|
Invitrogen™
15401011 |
25 mg |
242.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11518736
|
Invitrogen™
15401029 |
50 mg |
383.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El ARNt de levadura es adecuado para su uso como portador en procedimientos de precipitación y purificación de ácidos nucleicos.
Hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices, análisis de expresión génica y genotipado, genotipado y perfilado genómico, análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especificaciones
ARNt de levadura | |
ARNt de levadura | |
Portador para precipitación de ácidos nucleicos |
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.