Learn More
Invitrogen™ Kit de clonación de PCR Zero Blunt™, sin células competentes
Ofrece un método sencillo para la clonación de alta eficacia (>80 %) de productos de PCR de extremo romo amplificados con polimerasas de ADN termoestables de corrección
299.00€ - 586.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura | No incluida |
---|---|
Método de clonación | Blunt PCR |
Contenido y almacenamiento | Los kits de clonación de PCR Zero Blunt™ contienen vector pCR™-Blunt linealizado, ligasa de ADN T4 ExpressLink™, tampón de ligasa de ADN T4 ExpressLink™ 5X, plantilla de control, dNTP, agua estéril y primers directos e inversos M13. Almacene todos los componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
Formato | Kit |
Línea de productos | TOPO™, Zero Blunt™ |
Includes: Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10453792
|
Invitrogen™
K275020 |
20 reacciones |
299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10072532
|
Invitrogen™
K275040 |
40 reacciones |
586.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit Zero Blunt™ PCR Cloning usa el vector multifunción de clonación pCR™-Blunt y la ligasa de ADN T4 ExpressLink™ para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de quince minutos a temperatura ambiente.
El vector pCR-Blunt proporciona:
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Sitio de primer o promotor T7 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
El kit Zero Blunt PCR Cloning se ha diseñado para clonar fragmentos de PCR con extremo romo (o cualquier fragmento de ADN con extremo romo) con un bajo fondo de no recombinantes. El vector pCR-Blunt contiene el letal gen E. coliccdB fusionado al terminal C del fragmento LacZα (Bernard et al., 1994). La ligadura de un fragmento de PCR con extremo romo altera la expresión de la fusión del gen lacZα-ccdB, lo que solo permite el crecimiento de recombinantes positivos durante la transformación. Las células que contienen un vector no recombinante mueren durante la siembra en la mezcla de transformación.
Configuraciones del kit
El kit Zero Blunt PCR Cloning se ofrece con una serie de configuraciones: con E. coli químicamente competente One Shot™ TOPO10 (K2700-20 y K2700-40) y sin células competentes (K2750-20 y K2750-40) en tamaños de kit de 20 y 40 reacciones.
- Rápida y práctica: ligadura a temperatura ambiente en 5 minutos
- Eficaz: gen ccdB para unos resultados de selección positivos en >80 % de clones con el inserto adecuado
- Flexible: elección de resistencia a kanamicina o Zeocin™ para selección flexible de antibióticos
Clonación, clonación por PCR
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
No incluida | |
Los kits de clonación de PCR Zero Blunt™ contienen vector pCR™-Blunt linealizado, ligasa de ADN T4 ExpressLink™, tampón de ligasa de ADN T4 ExpressLink™ 5X, plantilla de control, dNTP, agua estéril y primers directos e inversos M13. Almacene todos los componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
|
TOPO™, Zero Blunt™ | |
T7 |
Blunt PCR | |
Kit | |
Kit de clonación de PCR | |
Vectores de clonación de ADN romos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.