Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Una nanopartícula lipídica sin origen animal diseñada para la administración in vivo de alta eficiencia de ARNip y miARN a células hepáticas de ratón tras la inyección en la vena de la cola
Brand: Invitrogen™ IVF3001
1422.38 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
Uso del reactivo Invivofectamine™ 3.0El reactivo Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 es ideal para la administración in vivo de dúplex ARNip y miARN. Los complejos de Invivofectamina™ 3.0/ARN se suministran utilizando un método de bajo volumen y baja presión sin toxicidad ni respuesta de estrés en el animal. La Invivofectamina™ 3.0 también puede combinarse con controles fluorescentes BLOCK-iT™ para realizar un seguimiento de la biodistribución del ARNip o miARN.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Specifications
Libre de material de origen animal | |
ARNip sintético, ARNip, miARN, ARNi | |
Modelos animales pequeños | |
10 | |
Reactivo | |
Sí |
Hepatocitos | |
Transfección basada en lípidos, nanopartículas de lípidos, LNP | |
Transfección | |
Invivofectamine™ | |
ARNip, miARN | |
Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.