Learn More
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape provides a sterile surface to the wound edge at the start of surgery and continuous antimicrobial activity throughout the procedure.
Marca:  3M™ 7000042935
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Código de producto. 15371165
  • 121.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Superior adhesion
  • Excellent antimicrobial
  • Designed for infection prevention of surgical sites
Especificaciones
Especificaciones
60 x 45 cm
Surgery
Sterile
Incise Drapes
45 cm
60 cm