Learn More
Ácido yódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
Código de producto. 10606432
Marca: Thermo Scientific Acros 206450500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Iodic acid
Color Blanco a beige
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de 110,0 °C
Densidad 4.6200g/mL
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4,62
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 50g
Fórmula lineal HIO3
Forma física Polvo cristalino
Índice Merck 15, 5056
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2690g/l (20 °C).Otras solubilidades: solubles en ácido nítrico, solubles en alcohol diluido, insolubles en alcohol absoluto, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt