Learn More
Ácido yódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodic acid |
Color | Blanco a beige |
Nombre de nota | p.a. |
Punto de fusión | de 110,0 °C |
Densidad | 4.6200g/mL |
Metales pesados (como Pb) | 10 ppm máx. |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 4,62 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Cantidad | 250g |