Learn More
Ácido yódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590964
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC ácido yódico
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodic acid
Color Blanco a beige
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de 110,0 °C
Densidad 4.6200g/mL
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4,62
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 1kg
Fórmula lineal HIO3
Forma física Polvo cristalino
Índice Merck 15, 5056
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2690g/l (20 °C).Otras solubilidades: solubles en ácido nítrico, solubles en alcohol diluido, insolubles en alcohol absoluto, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica