Learn More
Solución de yoduro para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodide |
Concentración | 1g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 250 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Disolvente o matriz | H2O |
Forma física | Liquid |