Learn More
Yodo, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10123510
Yodo, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123510
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10123510
Marca: Thermo Scientific Acros 124220010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC diyodo
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Nombre de nota 0.1N Standard Solution
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula lineal I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Índice Merck 15, 5057
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.0200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine, 0.1N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodo, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals >