Learn More
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 10614922
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 3703398
Especificaciones
Envase Jarra de plástico para polvo
Color Blanco
pH 5 to 7
Cantidad 250 g
Forma física Polvo
Título del producto
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >