Learn More
Monobromuro de yodo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El monobromuro de yodo se utiliza como electrófilo empleado en un nuevo enfoque sintético para las unidades estructurales de policétidos. También se utiliza en yodometría y sirve como fuente de I+. Es un potente agente yodante utilizado en la síntesis orgánica, y que participa en la síntesis de ácidos grasos radioyodados para la adquisición de imágenes del corazón.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, disulfuro de carbono y ácido acético glacial.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, fósforo, sodio y óxidos de sodio, y potasio.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 116°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Iodine monobromide |
Punto de fusión | 50°C (sublimation) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3260 |
Beilstein | 3902973 |
Temperatura de inflamación | None |
Índice Merck | 14,5016 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.81 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249542 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | A16158.30,A16158.22,A16158.14 |
10246901 | Certificado de análisis | 30/06/2023 | A16158.30,A16158,A16158.22,A16158.14 |
10233159 | Certificado de análisis | 06/02/2023 | A16158.30,A16158.22,A16158.14 |
10244815 | Certificado de análisis | 28/11/2022 | A16158.30,A16158.22,A16158.14 |
10240723 | Certificado de análisis | 21/05/2022 | A16158.30,A16158.22,A16158.14 |
Seguridad y manipulación
- Iodine monobromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Iodine bromide (IBr)