Learn More
Monobromuro de yodo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11443217
Monobromuro de yodo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443217
250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Código de producto. 11443217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16158.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monobromuro de yodo se utiliza como electrófilo empleado en un nuevo enfoque sintético para las unidades estructurales de policétidos. También se utiliza en yodometría y sirve como fuente de I+. Es un potente agente yodante utilizado en la síntesis orgánica, y que participa en la síntesis de ácidos grasos radioyodados para la adquisición de imágenes del corazón.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, disulfuro de carbono y ácido acético glacial.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, fósforo, sodio y óxidos de sodio, y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-33-5
Fórmula molecular BrI
Peso molecular (g/mol) 206.81
Número MDL MFCD00011353
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solutionMostrar másMostrar menos
PubChem CID 82238
Nombre IUPAC bromano de yodo
SMILES BrI
Especificaciones
Punto de ebullición 116°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Iodine monobromide
Punto de fusión 50°C (sublimation)
Cantidad 250 g
Número UN UN3260
Beilstein 3902973
Temperatura de inflamación None
Índice Merck 14,5016
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.81
Porcentaje de pureza 98%
Olor Pungent
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 4.416
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10249542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Número de lote10246901 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2023 Catalog NumberA16158.30,A16158,A16158.22,A16158.14
Número de lote10233159 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2023 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Número de lote10244815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/11/2022 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
Número de lote10240723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA16158.30,A16158.22,A16158.14
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine bromide (IBr)
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monobromuro de yodo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >