Learn More
Monocloruro de yodo, solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563468 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563468 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10563468
Marca: Thermo Scientific Acros 428941000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular ClI
Fórmula lineal ICl
Número MDL MFCD00011354
Índice Merck 15, 5060
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
Nombre IUPAC clorano de yodo
Peso molecular (g/mol) 162.35
PubChem CID 24640
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.42
Densidad 1.4200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.