Learn More
Monocloruro de yodo, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371781 500 g Frasco de vidrio 500 g
10108040 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10371781
Marca: Thermo Scientific Acros 412365000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Punto de ebullición 97.0°C
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Punto de fusión 26.0°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Líquido fumante
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Índice Merck 15, 5060
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36
Porcentaje de pureza 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.2
Densidad 3.2000g/mL