Learn More
Monocloruro de yodo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 96°C to 98°C |
Nombre del producto químico o material | Iodine Chloride |
Punto de fusión | 25°C to 27°C |
Forma física | Cristalino/líquido |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3902972 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.36 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Densidad | 3.1822 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
S27K040 | Certificado de análisis | 09/07/2024 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
Y01J013 | Certificado de análisis | 07/11/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
W12J003 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
W12J002 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36 |
10246980 | Certificado de análisis | 16/06/2023 | 039104.22,039104.14,039104.36,039104 |