Learn More
Monocloruro de yodo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15491507 25 g 25 g
11373478 100 g 100 g
11383478 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15491507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039104.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-99-0
Fórmula molecular ClI
Peso molecular (g/mol) 162.35
Número MDL MFCD00011354
Clave InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
Nombre IUPAC clorano de yodo
SMILES ClI
Especificaciones
Punto de ebullición 96°C to 98°C
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Punto de fusión 25°C to 27°C
Forma física Cristalino/líquido
Cantidad 25 g
Beilstein 3902972
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 3.1822 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine monochloride