Learn More
Yodo, cristales resublimados, grado ACS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 183°C to 186° (sublimation) |
Nombre del producto químico o material | Iodine |
Color | Gris-púrpura |
Forma física | Perlas o cristales gris oscuro/morado |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81 |
Grado | ACS |
Olor | Irritating |
Aspecto | Bluish-black |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Iodine, resublimed crystals
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..