Learn More
Yodo, cristales resublimados, grado ACS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407455
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11314947 100 g 100 g
11324947 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11314947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041955.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 183°C to 186° (sublimation)
Nombre del producto químico o material Iodine
Color Gris-púrpura
Forma física Perlas o cristales gris oscuro/morado
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Grado ACS
Olor Irritating
Aspecto Bluish-black
Densidad 4.930 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine, resublimed crystals
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..