Learn More
Solución de yodo 0.05 M
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
Descripción
El yodo es un elemento no metálico del grupo halógeno. Es un elemento nutritivo esencial, especialmente importante en la síntesis de la hormona tiroidea. En forma solución tiene propiedades antiinfecciosas (en uso tópico).
Especificaciones
pH | 5.8–6.2 |
Cantidad | 1 l |
Nombre IUPAC | yodo molecular |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 mol/l |
Densidad | 1.02g/mL |