Learn More
Iodine Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Color | Marrón |
Punto de ebullición | 100°C |
Nombre IUPAC | diyodo |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Cantidad | 2.5 L |
Forma física | Líquido |