Learn More
Solución de yodo, según Wijs, 0,1 mol ICI/l, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine solution |
| Color | Marrón |
| Punto de ebullición | 117.8°C |
| Punto de fusión | 17.2°C |
| Concentración | 0.098 to 0.113M |
| Fieser | 16,182 |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Índice Merck | 15, 5060 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.36 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine solution according to Wijs
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.