Learn More
Yodo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10415305
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Reactivo de formación de enlaces C-X
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC diyodo
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 185.0°C
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal I2
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (Iodometry)
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodo, Thermo Scientific Chemicals >