Learn More
Óxido de yodo (V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodine (V) oxide |
Punto de fusión | 275°C to 350°C (decomposition) |
Color | Blanco a crema |
pH | 1.1 |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3085 |
Índice Merck | 14,5019 |
Información de solubilidad | Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.81 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248143 | Certificado de análisis | 28/09/2023 | 087682.22,087682.14 |
10238707 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 087682.22,087682.14 |
10141992 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087682.22,087682.14 |
10214685 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087682.22,087682.14 |
10140922 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087682.22,087682.14 |