Learn More
Yodoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11332256
Yodoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332256
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11332256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03634.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoacetonitrilo se utiliza para la alquilación de nucleófilos. Sufre reacciones de tipo Reformsky y Wittig con aldehídos.
Solubilidad
Soluble en benceno, alcohol, acetona y éter. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en hexano.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a 4 °C. Incompatible con los agentes reductores, la luz y las bases. Almacenar alejados de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-75-9
Fórmula molecular C2H2IN
Peso molecular (g/mol) 166.949
Número MDL MFCD00001886
Clave InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
Nombre IUPAC 2-yodoacetonitrilo
SMILES C(C#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetonitrile
Densidad 2.306
Punto de ebullición 70°C to 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Fórmula lineal ICH2CN
Índice de refracción 1.574
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.95
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10219102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Número de lote10236186 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Número de loteGBFA014892 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Número de lote10114077 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Número de lote10219102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoacetonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >