Learn More
Yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iodobenzene is used to prepare biphenyl and stilbene. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, a phenylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds application as a solid chlorine source by reacting with chlorine to form a complex, iodobenzene dichloride. It serves as a substrate in Sonogashira reaction which is used to form a carbon-carbon bond between a terminal alkyne and an aryl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El yodobenceno se utiliza para preparar bifenilo y estilbeno. Reacciona con el magnesio para formar el reactivo Grignard, un yoduro de fenilmagnesio utilizado en la síntesis orgánica. Se aplica como una fuente sólida de cloro al reaccionar con el cloro para formar un complejo dicloruro de yodobenceno. Sirve como sustrato en la reacción de Sonogashira que se utiliza para formar un enlace carbono-carbono entre un alquino terminal y un haluro de arilo.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con dimetilsulfóxido. Inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con magnesio y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodobenzene |
| Punto de fusión | °C to 31°C |
| Densidad | 1.826 |
| Punto de ebullición | 188°C to 189°C |
| Temperatura de inflamación | 74°C (165°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Índice de refracción | 1.62 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1446140 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iodobenzene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Iodobenzene