Learn More
Yodoformo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413835 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10413835 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10543311 100 g Frasco de vidrio 100 g
10234720 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10413835
Marca: Thermo Scientific Acros 149120025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-47-8
Fórmula molecular CHI3
Peso molecular (g/mol) 393.72
Número MDL MFCD00001069
Clave InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nombre IUPAC yodoformo
SMILES C(I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoform
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 119.0°C to 122.0°C
Color Amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHI3
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Índice Merck 15, 5076
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.72
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino