Learn More
Yodometano, 99,5 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodomethane |
Punto de fusión | -67°C |
Densidad | 2.28 |
Punto de ebullición | 41°C to 43°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Índice de refracción | 1.53 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 969135 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y01K011 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | 031876.22,031876.36 |
A0461981 | Certificado de análisis | 12/11/2024 | 031876.22,031876.36 |
W27K017 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | 031876.22,031876.36 |
U27K031 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 031876.22,031876.36 |
R10K005 | Certificado de análisis | 15/05/2024 | 031876.22,031876.36 |
Seguridad y manipulación
- Iodomethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Iodomethane