Learn More
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10583741
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583741
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10583741
Marca: Thermo Scientific Acros 187491000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.1
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodotrimethylsilane
Nombre de nota 95-97%
Color Incoloro a rojo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiI
Índice de refracción 1.4700 to 1.4800
Cantidad 100 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >