Learn More
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13468428
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468428
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 13468428
Marca: Thermo Scientific Acros 187492500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.1
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodotrimethylsilane
Nombre de nota 95-97%
Color Incoloro a rojo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación −31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiI
Índice de refracción 1.4700 to 1.4800
Cantidad 250 mL
Número UN 2924
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462970 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number187492500,187490250,187490050,187491000
Número de loteA0458947 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number187492500,187490250,187490050,187491000
Número de loteA0444917 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/09/2023 Catalog Number187492500,187490250,187490050,187491000
Número de loteA0454659 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number187492500,187490250,187490050,187491000
Número de loteA0394053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number187492500,187490250,187490050,187491000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >