Learn More
Yodotrimetilsilano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408880
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
250 g
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodotrimetilsilano se utiliza para la introducción del grupo trimetilsililo en la síntesis orgánica. También es útil para el análisis de cromatografía de gases al convertir el alcohol en un derivado del éter de sililo, lo que lo hace más volátil que la molécula original.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.094
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Especificaciones
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Nombre del producto químico o material Iodotrimethylsilane
Nombre de nota stabilized with copper
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3)3SiI
Número UN UN2924
Beilstein 1731136
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.09
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.476
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 1.44