Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 4 para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Description
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
K+ | 100μg/ml |
NH4+ | 100μg/ml |
Na+ | 50μg/ml |
Li+ | 10 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material | Instrument Check Standard 4 |
CAS | 7697-37-2 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 125 mL |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Fórmula molecular | HNO3 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Show More |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.