Learn More
Concentrado de eluyente de carbonato sódico para cromatografía iónica, 0,5 m, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Na2CO3 | 0.5M |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Carbonate Eluent Concentrate |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 125 mL |
CAS | 7732-18-5 |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Disolvente o matriz | H2O |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.