Learn More
Patrón de sulfato-S para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
SO&subscript_4;-S | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfate-Sulfur Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 125 mL |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Disolvente o matriz | H2O |
Product intended for laboratory use only