Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión)
Los cartuchos de acero inoxidable listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
876.00€ - 3240.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Purification Method | Intercambio iónico |
Tipo de resina | Lecho mixto |
Pureza | 0,1 - 20 µS/cm |
Tipo | Cartucho de intercambio de iones |
Código de producto | Marca | Descripción | Caudal | Capacidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Caudal | Capacidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11356991
|
Thermo Scientific™
02.1500 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 1500 | 300 l/h | 1500L | 240mm |
876.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10318897
|
Thermo Scientific™
50155444 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 2000 | 300 l/h | 2000L | 240mm |
1070.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10550091
|
Thermo Scientific™
02.2800 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 2800 | 950 l/h | 2800L | 240mm |
1170.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12307293
|
Thermo Scientific™
02.7000 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 7000 | 2000 l/h | 7000L | 363mm |
3240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12642775
|
Thermo Scientific™
50155455 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 6000 | 1000 l/h | 6000L | 240mm |
2510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12632775
|
Thermo Scientific™
02.4000 |
Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 4000 | 1000 l/h | 4000L | 240mm |
1540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los cartuchos de acero inoxidable de intercambio de iones de Thermo Scientific™ listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
El rendimiento óptimo está garantizado gracias a un diseño de flujo y a las resinas de intercambio iónico de calidad controlada. Proporcione agua desmineralizada con una conductividad muy baja.
Para funcionar con fiabilidad, los cartuchos de intercambio iónico no solo necesitan resinas de lecho mixtos de alta calidad, sino también una tecnología de regeneración fiable combinada con productos químicos de alto nivel. Nuestros servicios de regeneración poseen evidencias registradas de la capacidad y la calidad de cada lote creado. Estos registros incluyen:
- Inspección de recepción
- Registro de pruebas por lotes
- Supervisión del COT
- DIN EN ISO 9001: 2000
Especificaciones comunes para todos los desionizadores:
- Todos los cartuchos son resistentes a la presión hasta 10 bar.
- La temperatura máxima del agua es de 30 °C.
- El material del cartucho es acero inoxidable V4A.
- Los conectores son R3/4 pulg.
- No se incluye el montaje en la pared en cada cartucho, pero se puede solicitar con el número de referencia 03.1405.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Lecho mixto | |
Cartucho de intercambio de iones |
Intercambio iónico | |
0,1 - 20 µS/cm |