Learn More
Ionomycin calcium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ionomycin calcium salt |
Tipo | Ionomycin Calcium Salt |
CAS | 56092-82-1 |
Fórmula molecular | C41H70CaO9 |
Número MDL | MFCD00083634 |
Sinónimo | (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2' |
Clave InChI | RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M |
SMILES | [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O |
Nombre IUPAC | calcium (4R,6S,8S,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9,11-dioxodocos-16-en-10-idoate |
Peso molecular (g/mol) | 747.08 |