Learn More
Ionomycin free acid, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ionomycin free acid |
Tipo | Ionomycin Free Acid |
CAS | 56092-81-0 |
Cantidad | 1 mg |
Fórmula molecular | C41H72O9 |
Número MDL | MFCD06798385 |
Sinónimo | (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2' |
Clave InChI | PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N |
SMILES | C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC1CC[C@](C)(O1)C1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O |
Nombre IUPAC | (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienoic acid |