Learn More
Invitrogen™ Human IP-10 (CXCL10) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
ELISA
Marca: Invitrogen™ 900-K39
Descripción
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
Especificaciones
P02778 | |
HRP | |
Colorimetric Microplate Reader | |
CXCL10 | |
10 x 96 pruebas | |
Refer to product documentation for component specific storage temperature. | |
1 hrs 45 mins |
Lot-specific | |
ELISA | |
3627 | |
Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate | |
RUO | |
Humano | |
24 hrs 30 mins |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.