Learn More
Brady™ Cartucho de impresora de transferencia térmica IP ™ de la serie 6400
Código de producto. 12709336
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Dimensions (LxW):
300 m x 109 mm
300 m x 40 mm
300 m x 60,00 mm
300 m x 83 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12709336
Marca: Brady™ 110382
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, altas temperaturas y gran resistencia a los arañazos
  • Formulación con resina
  • Color negro
Compatible con una gran variedad de impresoras:
  • IP300 e IP600 (cat. F 11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300 e impresoras de transferencia térmica (cat. F 22-500-855)
  • BBP11 (cat. F 11-878-521)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Negro
Acabado Gloss
Formato Label
Material Resina
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Thermal Transfer Printer Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Cantidad 1 unidad
Grosor (imperial) 0.00018 in.
Grosor (métrico) 0.0045 mm
Dimensions (LxW) 300 m x 40 mm
Longitud (imperial) 984 ft
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (imperial) 1,57 in
Anchura (métrico) 40.00 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number 110382