Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica IP™
Tienen una fuerte resistencia medioambiental frente a productos químicos y borrones
101.00€ - 152.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Longitud (imperial) | 984 pies |
Longitud (métrico) | 299,9 m |
Diámetro (imperial) | 1 in |
Diámetro (métrico) | 2,54 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10286413
|
Brady™
066030 |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | Resina | 1,57 in |
101.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10715556
|
Brady™
066263 |
BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 | Resina | 2,36 in. |
152.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Se utilizan con impresoras de transferencia térmica Brady IP
- Calidad de impresión muy nítida para maximizar la legibilidad de los códigos de barras
- Resistentes contra borrones y productos químicos
- Las cintas incluyen husillo
Información de órdenes
Se suministran en rollos de 299,92 m.
Especificaciones
Negro | |
299,9 m | |
2,54 cm | |
Lado de tinta fuera | |
1 unidad |
984 pies | |
1 in | |
Cinta | |
RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |