Learn More
Mitutoyo™ Micrómetro digital IP54
Código de producto. 11737013
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
temp:
Entre 0 y 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
11737013 Entre 0 y 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11737013
Marca: Mitutoyo™ 293240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micrómetro digital altamente resistente con una precisión excepcional El micrómetro digital Mitutoyo™ IP54 cuenta con una batería con una duración extraordinaria.
  • Precisión excepcional
  • Material resistente al aceite utilizado para todas las piezas de plástico
  • Batería con una duración extraordinaria de 2,4 años
  • Su excelente resistencia contra el agua y el polvo (nivel de protección IP65) permite utilizar este micrómetro en situaciones de mecanizado que incluyen salpicaduras de líquido refrigerante.
Especificaciones
Tipo de producto Micrómetro
Pantalla Digital
temp Entre 0 y 25 mm