Learn More
Ismatec™ IPC Standard-Speed Digital Peristaltic Pump with Click-'N-Go Cartridges
Smooth, accurate, easy-to-use, variable-speed, multi-channel pump.
5215.00€ - 7645.00€
Especificaciones
Exactitud | Superior al ± 1 % |
---|---|
Tipo de control | Velocidad variable digital |
Caudal | De 0,002 a 44 ml/min |
Motor Speed | De 0,4 a 45 rpm |
Incluye | Cartucho Click-n-go y cable de alimentación. |
Código de producto | Marca | Canales | Requisitos eléctricos | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Canales | Requisitos eléctricos | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11937825
|
Ismatec™
ISM931C |
8 | 230 V CA, 50/60 Hz | VAC 230 | N/A | ||||
11927845
|
Ismatec™
ISM933C |
16 | 115 VCA, 50 Hz | 115 V CA |
7645.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Planetary drive for less pulsation and longer tubing life
- Smooth rotation and accurate liquid flow provided by eight SS rotors
- Easy repeatability with four-digit LED
- Simple to use—automatic occlusion cartridges provide reproducible results
- Control via keypad, computer, or remote control
Especificaciones
Superior al ± 1 % | |
De 0,002 a 44 ml/min | |
Cartucho Click-n-go y cable de alimentación. | |
Tubo de 2 secciones |
Velocidad variable digital | |
De 0,4 a 45 rpm | |
8 |