Learn More
Cytiva Tampones IPG
Produce more uniform conductivity along the Immobiline™ DryStrip during focusing. Cytiva IPG Buffers are ampholyte-containing buffers formulated for use with Immobiline™ DryStrip gels.
73.85€ - 73.86€
Especificaciones
Color | De incoloro a amarillo claro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Geles Immobiline DryStrip |
Tipo de producto | Tampón IPG |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para tinción de isoelectroenfoque en electroforesis 2-D, elimina la tinción de fondo, mejora la solubilidad de las proteínas, garantiza las condiciones óptimas para la separación IEF |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10554565
|
Cytiva
17-6001-78 |
Desde 6 hasta 11 |
73.85€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10534565
|
Cytiva
17-6000-86 |
Desde 4 hasta 7 |
73.85€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10084334
|
Cytiva
17-6000-87 |
Desde 3 hasta 10 |
73.85€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10544565
|
Cytiva
17-6000-88 |
De 3 a 10 no lineales |
73.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10014104
|
Cytiva
17-6004-40 |
De 3 a 11 no lineales |
73.86€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Eliminates background staining
- Use with Immobiline DryStrip gels to improve protein solubility
- Ensures optimal conditions for IEF separation
- High sample loading capacity, improved resolution, and increases the probability of detecting low abundance proteins when used with Immobiline DryStrip gels
Información de órdenes
Se suministran en alícuotas de 1 ml de agua; solicite los geles Immobiline Drystrip por separado.
Especificaciones
De incoloro a amarillo claro | |
Tampón IPG | |
Utilizado para tinción de isoelectroenfoque en electroforesis 2-D, elimina la tinción de fondo, mejora la solubilidad de las proteínas, garantiza las condiciones óptimas para la separación IEF | |
De 2 °C a 8 °C |
Geles Immobiline DryStrip | |
Líquido | |
1 ml |